Learn More
Metil 2,6-difluoro-3-nitrobenzoato, 98 %, Thermo Scientific™
17.88€ - 294.00€
CAS 84832-01-9
Fórmula molecular C8H5F2NO4
Peso molecular (g/mol) 217.128
Número MDL MFCD07368850
Clave InChI CIHHBTMZOLRCRL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 43449035
Nombre IUPAC metil 2,6-difluoro-3-nitrobenzoato
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC(=C1F)[N+](=O)[O-])F
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15427858
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61327.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15437858
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61327.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15447858
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61327.14
25 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
84832-01-9
217.128
CIHHBTMZOLRCRL-UHFFFAOYSA-N
metil 2,6-difluoro-3-nitrobenzoato
C8H5F2NO4
MFCD07368850
43449035
COC(=O)C1=C(C=CC(=C1F)[N+](=O)[O-])F
Especificaciones
Methyl 2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
C8H5F2NO4
2,6-difluoro-3-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid,2,6-difluoro-3-nitro-, methyl ester, benzoic acid, 2,6-difluoro-3-nitro-, methyl ester, acmc-209pwt, methyl2,6-difluoro-3-nitrobenzoate, 2,6-difluoro-3-nitro-benzoic acid methyl ester
COC(=O)C1=C(C=CC(=C1F)[N+](=O)[O-])F
217.128
217.13
Sólido
84832-01-9
MFCD07368850
CIHHBTMZOLRCRL-UHFFFAOYSA-N
metil 2,6-difluoro-3-nitrobenzoato
43449035
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes