missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STEMCELL Technologies MethoCult™ M3231

Código de producto. 17178071
Encompass
Change view
Click to view available options
Cantidad:
80 mL
Tamaño de la unidad:
80 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
17178071 80 mL 80 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17178071

Marca: STEMCELL Technologies 03231

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Methylcellulose-based medium without cytokines for mouse cells

  • MethoCult™ M3231 is an incomplete medium formulation that contains methylcellulose in Iscove's MDM
  • MethoCult™ M3231 is suitable for the growth and enumeration of hematopoietic progenitor cells in colony-forming unit (CFU) assays of mouse bone marrow, spleen, peripheral blood, and fetal liver, when the appropriate growth factors and supplements are added
  • This formulation does not contain erythropoietin or other cytokines

Especificaciones

Tipo de célula Hematopoietic Stem and Progenitor Cells
Para utilizar con (aplicación) Cell Culture, Colony Assay, Functional Assay
Cantidad 80 mL
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.