missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STEMCELL Technologies MethoCult™ M3134

Código de producto. 15373182
Encompass
Change view
Click to view available options
Cantidad:
40 mL
Tamaño de la unidad:
40 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
15373182 40 mL 40 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15373182

Marca: STEMCELL Technologies 3134

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Base methylcellulose medium for mouse cells

  • MethoCult™ M3134 is an incomplete medium that contains 2.6% methylcellulose in Iscove's MDM
  • MethoCult™ M3134 is suitable for the growth and enumeration of hematopoietic progenitor cells in colony-forming unit (CFU) assays of mouse bone marrow, spleen, peripheral blood, and fetal liver, when the appropriate growth factors and supplements are added
  • This formulation does not contain serum or cytokines

Especificaciones

Tipo de célula Hematopoietic Stem and Progenitor Cells
Para utilizar con (aplicación) Cell Culture, Colony Assay, Functional Assay
Cantidad 40 mL
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.