missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies MethoCult™ H4034 Optimum, Pre-aliquoted
Click to view available options
Cantidad:
24 x 3 mL
Tamaño de la unidad:
72 ml
Descripción
- MethoCult™ H4034 Optimum (MethoCult™ GF H4034) is a methylcellulose-based medium for the growth and enumeration of hematopoietic progenitor cells in colony-forming unit (CFU) assays of human bone marrow, mobilized peripheral blood, peripheral blood, and cord blood samples
- MethoCult™ H4034 Optimum has been formulated to support optimal growth of erythroid progenitor cells (BFU-E and CFU-E), granulocyte-macrophage progenitor cells (CFU-GM, CFU-G and CFU-M), and multipotential granulocyte, erythroid, macrophage, megakaryocyte progenitor cells (CFU-GEMM)
- The inclusion of G-CSF in Optimum formulations improves discrimination of myeloid colony subtypes
- This formulation is compatible with STEMvision™ software for automated colony counting
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Hematopoietic Stem and Progenitor Cells |
| Para utilizar con (aplicación) | Cell Culture, Colony Assay, Functional Assay |
| Cantidad | 24 x 3 mL |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido