missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methionine Aminopeptidase 1/METAP1 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18594219 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18594219 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18594219

Marca: Novus Biologicals NBP318418DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Methionine Aminopeptidase 1/METAP1 Polyclonal antibody specifically detects Methionine Aminopeptidase 1/METAP1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Methionine Aminopeptidase 1/METAP1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp781C0419, EC 3.4.11.18, KIAA0094MAP 1, MAP1A, MetAP 1, MetAP1A, methionine aminopeptidase 1, methionyl aminopeptidase 1, Peptidase M 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recognizes region between residues Between Between 336 and 386..
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism, Proteases & Other Enzymes
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23173
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.