Learn More
Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus Antibody (332/423), PE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18609977 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18609977 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18609977 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254428PE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Monoclonal Antibody
Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus Monoclonal antibody specifically detects Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus in S. aureus samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antígeno Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus
Aplicaciones ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 332/423
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen MRSA, s aureus, S. aureus, staphylococcus aureus methicillin-resistant
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana S. aureus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.