Learn More
Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus Antibody (332/423), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Código de producto. 18526167 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18526167 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18526167
Marca: Novus Biologicals NBP254428JF549
Mouse Monoclonal Antibody
Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus Monoclonal antibody specifically detects Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus in S. aureus samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus
Aplicaciones ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 332/423
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen MRSA, s aureus, S. aureus, staphylococcus aureus methicillin-resistant
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana S. aureus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ