missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metapneumovirus Glycoprotein G Antibody [mFluor Violet 500 SE] - (HMPV/Homo sapiens/PER/CFI0466/2010/B), Novus Biologicals™

Código de producto. 30281673 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30281673 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30281673

Marca: Novus Biologicals NBP343774MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Metapneumovirus Glycoprotein G Polyclonal antibody specifically detects Metapneumovirus Glycoprotein G in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Metapneumovirus Glycoprotein G
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50 mM Sodium Borate
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Metapneumovirus Glycoprotein G (HMPV/Homo sapiens/PER/CFI0466/2010/B) (RefSeq#: AHV79646.1; Asp52-Ser238)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.