missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Metapneumovirus Glycoprotein G Antibody - (HMPV/Homo sapiens/PER/CFI0466/2010/B), Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Metapneumovirus Glycoprotein G Polyclonal antibody specifically detects Metapneumovirus Glycoprotein G in Virus samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Metapneumovirus Glycoprotein G |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA 1:5000-1:10000 |
| Formulación | 0.2 μm filtered solution in PBS |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Metapneumovirus Glycoprotein G (HMPV/Homo sapiens/PER/CFI0466/2010/B) (RefSeq#: AHV79646.1; Asp52-Ser238) |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Cantidad | 20 μL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?