Learn More
Metapneumovirus Fusion Protein Antibody (hMPV24) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200056849 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
18691998 0.025 mL 0.03 ml
18681998 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18691998
Marca: Novus Biologicals NBP2505050.025ml
Mouse Monoclonal Antibody
Metapneumovirus Fusion Protein Monoclonal antibody specifically detects Metapneumovirus Fusion Protein in Virus samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Metapneumovirus Fusion Protein
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon hMPV24
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 20 μg/mL
Formulación PBS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human MPV strain NCL-145
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a