missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

metallothionein Antibody (2B5), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18675166 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18675166 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18675166

Marca: Novus Biologicals NBP318262F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

metallothionein Monoclonal antibody specifically detects metallothionein in Bacteria samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno metallothionein
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2B5
Conjugado FITC
Dilución ELISA
Formulación PBS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full length Pseudomonas aeruginosa Metallothionein protein
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.