missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

metallothionein Antibody (2B5), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18535625 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18535625 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18535625

Marca: Novus Biologicals NBP318262IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

metallothionein Monoclonal antibody specifically detects metallothionein in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno metallothionein
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2B5
Conjugado DyLight 755
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full length Pseudomonas aeruginosa Metallothionein protein
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.