Learn More
Metallothionein-3 Antibody (1F11), Novus Biologicals™
Código de producto. 18375657 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
18375657 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18375657 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00004504M02100ug
Mouse Monoclonal Antibody
Metallothionein-3 Monoclonal antibody specifically detects Metallothionein-3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Metallothionein-3
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1F11
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen AAH13081
Alias de gen GIFBmetallothionein-3, GIFGRIF, Growth inhibitory factor, metallothionein 3, metallothionein 3 (growth inhibitory factor (neurotrophic)), metallothionein-III, MT-3, MT-III
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno MT3 (AAH13081, 1 a.a. ~ 68 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MDPETCPCPSGGSCTCADSCKCEGCKCTSCKKSCCSCCPAECEKCAKDCVCKGGEAAEAEAEKCSCCQ
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4504
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ