Learn More
Metallothionein-1B Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Código de producto. p-7201886 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
18373584 20 μL 20 microlitros
18056694 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18373584
Marca: Novus Biologicals NBP30349620UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Metallothionein-1B Polyclonal specifically detects Metallothionein-1B in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Metallothionein-1B
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen metallothionein-1B, metallothionein 1B, MT1, MT1Q, MTP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-61 of human Metallothionein-1B (NP_005938.1).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4490
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG