Learn More
Metallothionein-1B Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Código de producto. 18373584 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18373584 20 μL 20 microlitros
18056694 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18373584 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP30349620UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Metallothionein-1B Polyclonal specifically detects Metallothionein-1B in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Metallothionein-1B
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen metallothionein-1B, metallothionein 1B, MT1, MT1Q, MTP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-61 of human Metallothionein-1B (NP_005938.1).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4490
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG