missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metadherin Antibody (CL0397) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30286760 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30286760 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30286760

Marca: Novus Biologicals NBP252929JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Metadherin Monoclonal antibody specifically detects Metadherin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Metadherin
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL0397
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 3D3, AEG-13D3/LYRIC, AEG1LYRIC/3D3, Astrocyte elevated gene-1 protein, LYRICMetastasis adhesion protein, Lysine-rich CEACAM1 co-isolated protein, metadherin, protein LYRIC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q86UE4, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 92140
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.