missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Metadherin Monoclonal antibody specifically detects Metadherin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Metadherin |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL0397 |
| Conjugado | DyLight 755 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | 3D3, AEG-13D3/LYRIC, AEG1LYRIC/3D3, Astrocyte elevated gene-1 protein, LYRICMetastasis adhesion protein, Lysine-rich CEACAM1 co-isolated protein, metadherin, protein LYRIC |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q86UE4, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?