Learn More
Perthane en metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Envase:
Ampolla
Especificaciones
Especificaciones
Concentración | 100μg/mL |
CAS | 72-56-0 |
Envase | Ampolla |
Cantidad | 1 mL |
Fórmula molecular | C18H20Cl2 |
Clave InChI | QFMDFTQOJHFVNR-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CCC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)CC)C(Cl)Cl |
Nombre IUPAC | 1-[2,2-dicloro-1-(4-etilfenil)etil]-4-etilbenceno |
Peso molecular (g/mol) | 307.258 |
PubChem CID | 6295 |