Learn More
2,3-ácido dibromopropiónico éster metílico en metiltertbutiléter 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Envase:
Ampolla
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,3-Dibromopropionic acid methyl ester |
Concentración | 1000μg/mL |
CAS | 1729-67-5 |
Envase | Ampolla |
Cantidad | 1 mL |
Tipo | Solución orgánica estándar de un solo componente |
Fórmula molecular | C4H6Br2O2 |
Clave InChI | ROXQOUUAPQUMLN-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | COC(=O)C(CBr)Br |
Nombre IUPAC | metil 2,3-dibromopropanoato |