missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mesp1 Antibody (2030B), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 30064524 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30064524 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30064524 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB9219MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Mesp1 Monoclonal antibody specifically detects Mesp1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mesp1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 2030B
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BHLHC5, bHLHc5MGC10676, Class C basic helix-loop-helix protein 5, mesoderm posterior 1 homolog (mouse), mesoderm posterior protein 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E. coli-dervived recombinant human MESP1, Met1-Gln85, Accession # Q9BRJ9
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, Developmental Biology, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55897
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.