Learn More
Mesothelin Antibody (MSLN/6443R), DyLight 594, Novus Biologicals™
Código de producto. 18535138 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 594
Código de producto.
18535138 0.1 mL, DyLight 594
1 options
Código de producto. 18535138
Marca: Novus Biologicals NBP320893DL594
Rabbit Monoclonal Antibody
Mesothelin Monoclonal antibody specifically detects Mesothelin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Mesothelin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MSLN/6443R
Conjugado DyLight 594
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CAK1, CAK1 antigen, megakaryocyte potentiating factor, mesothelin, MPFSMRP, Pre-pro-megakaryocyte-potentiating factor, soluble MPF mesothelin related protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 273-407) of human Mesothelin protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10232
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ