missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mesothelin Antibody (420411) [DyLight 405], Novus Biologicals™

Código de producto. 18524278 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18524278 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18524278 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB32652E

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Mesothelin Monoclonal antibody specifically detects Mesothelin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, CyTOF, Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mesothelin
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, CyTOF, Gene Knock-Out
Clasificación Monoclonal
Clon 420411
Conjugado DyLight 405
Dilución Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready, Knockout Validated
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CAK1, CAK1 antigen, megakaryocyte potentiating factor, mesothelin, MPFSMRP, Pre-pro-megakaryocyte-potentiating factor, soluble MPF mesothelin related protein
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Mesothelin, Glu296-Gly580, Accession # AAH09272
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10232
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.