Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | meso-Erythritol |
| Nombre de nota | 99% |
| Punto de fusión | 117.0°C to 121.0°C |
| Color | Blanco |
| Punto de ebullición | 329.0°C to 331.0°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (ELSD) (HPLC) |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | HOCH2[CH(OH)]2CH2OH |
| Cantidad | 100 g |
| Mostrar más |