Learn More
Mesitileno, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3736822 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
250 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10625752 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10489620 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10195583 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
3 options
Código de producto. 10625752
Marca: Thermo Scientific Acros 125582500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-67-8 | C9H12 | 120.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-67-8
Fórmula molecular C9H12
Peso molecular (g/mol) 120.19
Número MDL MFCD00008538
Clave InChI AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mesitylene, sym-trimethylbenzene, benzene, 1,3,5-trimethyl, fleet-x, trimethylbenzol, 3,5-dimethyltoluene, s-trimethylbenzene, hsdb 92, 2,4,6-trimethylbenzene, 1,3,5-trimethyl-benzene
PubChem CID 7947
ChEBI CHEBI:34833
Nombre IUPAC 1,3,5-trimetilbenceno
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mesitylene
Punto de fusión -45.0°C
Densidad 0.8675g/mL
Punto de ebullición 163.0°C to 166.0°C
Temperatura de inflamación 44°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H3(CH3)3
Índice de refracción 1.4980 to 1.5000
Cantidad 250 mL
Beilstein 05, 406
Índice Merck 15, 5977
Gravedad específica 0.8675
Información de solubilidad Solubility in water: 2.9g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,benzene and ether
Viscosidad 0.834 mm2/s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.19
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mesitylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.