Descripción
MESDC2 Monoclonal specifically detects MESDC2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MESDC2 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 502 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:100, Immunoprecipitation 1-4 ul/mg of lysate |
| Formulación | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Alias de gen | BOCA, KIAA0081Renal carcinoma antigen NY-REN-61, MESDLDLR chaperone MESD, mesoderm development candidate 2Mesoderm development protein |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant Human MESDC2 protein |
| Mostrar más |