missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mertansine/DM1 Antibody (A4G2-R), Novus Biologicals™

Código de producto. 30115245 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30115245 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30115245

Marca: Novus Biologicals NBP333116

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Mertansine/DM1 Monoclonal antibody specifically detects Mertansine/DM1 in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mertansine/DM1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon A4G2-R
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:5000-1:20000
Formulación PBS (pH7.4), 0.1% BSA, 40% Glycerol
Alias de gen emtansine, Maytansinoid DM, N2'-deacetyl-N2'-(3-mercapto-1-oxopropyl)-maytansine
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mertansine/DM1 coupled with OVA.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.