missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
MERS-CoV Spike Protein Monoclonal antibody specifically detects MERS-CoV Spike Protein in MERS-CoV samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Inmunógeno | This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant MERS-CoV Spike Protein S2 (AFS88936.1; Asp726-Pro1296). |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Disciplina de investigación | Infections (Virus Bacteria and Parasites) |
| Primario o secundario | Primary |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?