missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MERS-CoV/NCov Spike Protein Rabbit anti-MERS-CoV, Clone: 723, Novus Biologicals™

Código de producto. p-7194613 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18273488 200 μg 200 microgramos
18223866 500 μg 500 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18273488

Marca: Novus Biologicals NBP290336200UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

MERS-CoV/NCov Spike Protein Monoclonal specifically detects MERS-CoV/NCov Spike Protein in MERS-CoV samples. It is validated for Block/Neutralize.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MERS-CoV/NCov Spike Protein
Aplicaciones Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon 723
Conjugado Unconjugated
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
N.º de referencia del gen AFS88936.1, AFS88936.1
Alias de gen coronavirus s1, coronavirus s2, coronavirus spike, cov spike, ncov RBD, ncov s1, ncov s2, ncov spike, RBD, S, S1, Spike RBD
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno MERS-CoV (NCoV/ Novel coronavirus) Spike Protein (ECD, aa 1-1297)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 200 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana MERS-CoV
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.