Learn More
Bromuro de mercurio(II), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7789-47-1 | Br2Hg | 360.4 g/mol
110.00€ - 391.00€
CAS 7789-47-1
Fórmula molecular Br2Hg
Peso molecular (g/mol) 360.4
Número MDL MFCD00011040
Clave InChI NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercuric bromide, mercury dibromide, mercury ii bromide, hgbr2, mercury bromide hgbr2, mercuric dibromide, mercury ii bromide 1:2, hsdb 829, hg2, mercury 2 bromide
PubChem CID 24612
ChEBI CHEBI:49639
Nombre IUPAC dibromomercurio
SMILES Br[Hg]Br
Ver más especificaciones
Alertas:
Los productos indicados contienen mercurio. No coloque productos que contengan mercurio en la papelera. Los productos que contienen mercurio se deben reciclar o eliminar como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados según las leyes locales, estatales o federales aplicables. Algunos productos que contienen mercurio no están disponibles para la venta en algunos estados.
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10501261
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
190491000
100 g Frasco de vidrio
110.00€
100 g
10388040
SDS Ver documentos
Thermo Scientific
190495000
500 g Frasco de vidrio
391.00€
500 g
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bromuro de mercurio(II), +99 %, Thermo Scientific Chemicals