missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mer Antibody (8H11), Novus Biologicals™

Código de producto. 30039134 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
50 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30039134 50 μL 50 microlitros
30037420 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30039134

Marca: Novus Biologicals NBP32614550ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Mer Monoclonal antibody specifically detects Mer in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mer
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 8H11
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA
Formulación 50% Glycerol, 0.01M PBS, PH 7.4
Alias de gen c-mer, c-mer proto-oncogene tyrosine kinase, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, MER, MER receptor tyrosine kinase, MGC133349, Receptor tyrosine kinase MerTK, RP38Proto-oncogene c-Mer, STK kinase, tyrosine-protein kinase Mer
Especie del huésped Human
Inmunógeno Recombinant Human Mer protein [UniProt Q12866]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10461
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG4
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.