missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Menin Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18704460 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. unitSize
18704460 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18704460 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100215R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Menin Polyclonal antibody specifically detects Menin in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno Menin
Aplicaciones Immunohistochemistry
Conjugado DyLight 550
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 575 and the C-terminus (residue 615) of human Multiple Endocrine Neoplasia 1 using the numbering given in entry NP_000235.2 (GeneID 4221).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Estado normativo RUO
Especies diana Human
Isotype IgG
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.