missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Menin Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18616769 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18616769 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18616769

Marca: Novus Biologicals NB100287G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Menin Polyclonal antibody specifically detects Menin in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Menin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen menin, multiple, multiple endocrine neoplasia I
Especie del huésped Goat
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 575 and the C-terminus (residue 615) of human Multiple Endocrine Neoplasia 1 using the numbering given in entry NP_000235.2 (GeneID 4221).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, DNA Repair, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4221
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.