Learn More
Uvex™ Softshell para hombre 7431-Amarillo
Código de producto. 17256661 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
17256661 XS cada uno
17206671 XXL cada uno
17216671 XXXL cada uno
17226671 XXXXL cada uno
17236671 5X-Grande cada uno
17246671 XXXXXXL cada uno
17266661 Pequeño cada uno
17276661 Medio cada uno
17286661 Grande cada uno
17296661 XL cada uno
10 options
Código de producto. 17256661
Marca: Uvex™ 8938208
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lo esencial es que todos puedan ser vistos a pesar de la escasa visibilidad. La ropa de alta visibilidad de la colección uvex protection flash utiliza tiras reflectantes brillantes. Y, por supuesto, los pantalones cargo y las chaquetas de softshell, con su óptimo ajuste, también son visibles a la luz del día
  • Chaqueta de softshell - uvex protection flash, modelo n.º: 7431
  • Material: 100 % poliéster, con membrana en construcción de 3 capas, aprox. 240 g/m2
  • Chaqueta softshell de alta visibilidad, resistente al viento y repelente al agua
  • Un bolsillo en el pecho a la izquierda con cremallera y dos grandes bolsillos laterales con cremallera, material ligero y a la vez transpirable y resistente, clasificación de 10.000 mm de columna de agua
  • Tamaños: XS - 6XL
  • Recargo por tamaño extra: a partir de la talla XL + 10 %
  • Instrucciones de cuidado: Lavable a 60 °C, no usar cloro, secadora: I punto, planchado: I punto, limpieza en seco: P, certificación según: EN ISO 20471 X2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño XS
Sexo Para hombre
Material Poliéster
Color Amarillo, gris
Tipo de tapón Cremallera
Desechables No
Tipo de producto Hi-vis Jacket
Grosor 285 g/m²