Learn More
Alexandra™ Chaqueta polar con tratamiento antibolitas, azul marino
Descripción
- Dos bolsillos con cremallera a la cadera
- Cordón elástico con tope
- Unisex
- Lavados de hasta 40°
- Longitud posterior:72 – 74 cm (aumenta con el tamaño)
- Peso del tejido:300gsm
- 100 % poliéster
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Grande |
| Sexo | Unisex |
| Material | Poliéster |
| Color | Azul marino |
| Modelo | NG19 |
| Peso (métrico) | 300 gsm |