Descripción
- Bata para hombre
- Material: 66,5 % poliéster, 32 % algodón, 1,5% fibras antiestáticas, 245 g/m²
- Color: grafito
- Máxima protección con fibras
- antiestáticas: reducción de carga óptima
- Construcción de brazo de gran altura
- Bolsillo de pecho a la izquierda
- Dos bolsillos laterales
- Normas del cuello plegable hacia abajo: IEC 61340, norma OEKO-TEX™ 100
- Tamaños: XS-6XL
- Recargo por tamaño extra: desde la talla desde la talla XXL + 10 %
- Lavado normal a 60 °C normal, sin lejía, secadora, planchado de 2 puntos, quím.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | XXXXL |
| Sexo | Para hombre |
| Material | Cotton, Polyester |
| Color | Gris |
| Tipo de tapón | Cierres a presión |
| Desechables | No |
| Tipo de producto | General Purpose Jacket |
| Grosor | 245 g/m² |