Learn More
MEMO1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | MEMO1 |
|---|---|
| Concentración | 0.19 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16843324
|
Proteintech
14604-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16833324
|
Proteintech
14604-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
May control cell migration by relaying extracellular chemotactic signals to the microtubule cytoskeleton. Mediator of ERBB2 signaling. The MEMO1-RHOA-DIAPH1 signaling pathway plays an important role in ERBB2-dependent stabilization of microtubules at the cell cortex. It controls the localization of APC and CLASP2 to the cell membrane, via the regulation of GSK3B activity. In turn, membrane-bound APC allows the localization of the MACF1 to the cell membrane, which is required for microtubule capture and stabilization. Is required for breast carcinoma cell migration.Especificaciones
| MEMO1 | |
| Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| Q4QQR9, Q91VH6, Q9Y316 | |
| 298787, 51072, 76890 | |
| MEMO1 Fusion Protein Ag6151 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| MEMO1 |
| 0.19 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| C21orf19 like protein, C2orf4, CGI 27, mediator of cell motility 1, MEMO, Memo 1, MEMO1, NS5ATP7, Protein MEMO1 | |
| MEMO1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |