Learn More
MEM cloruro, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
73.40€ - 370.00€
CAS | 3970-21-6, 542-88-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H9ClO2 |
Peso molecular (g/mol) | 124.56 |
Número MDL | MFCD00000888 |
Clave InChI | BIAAQBNMRITRDV-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-methoxyethoxymethyl chloride, 1-chloromethoxy-2-methoxyethane, ethane, 1-chloromethoxy-2-methoxy, mem chloride, methoxyethoxymethyl chloride, mem-chloride, 1-chloro-2,5-dioxahexane, 2-methoxyethoxy methyl chloride, beta-methoxyethoxymethyl chloride, .beta.-methoxyethoxymethyl chloride |
PubChem CID | 77590 |
Nombre IUPAC | 1-(clorometoxi)-2-metoxietano |
SMILES | COCCOCCl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10429680
|
Thermo Scientific Acros
185980100 |
10 g | Frasco de vidrio |
73.40€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10032290
|
Thermo Scientific Acros
185980250 |
25 g | Frasco de vidrio |
136.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10677753
|
Thermo Scientific Acros
185981000 |
100 g | Frasco de vidrio |
370.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3970-21-6, 542-88-1 | |
124.56 | |
BIAAQBNMRITRDV-UHFFFAOYSA-N | |
77590 | |
COCCOCCl |
C4H9ClO2 | |
MFCD00000888 | |
2-methoxyethoxymethyl chloride, 1-chloromethoxy-2-methoxyethane, ethane, 1-chloromethoxy-2-methoxy, mem chloride, methoxyethoxymethyl chloride, mem-chloride, 1-chloro-2,5-dioxahexane, 2-methoxyethoxy methyl chloride, beta-methoxyethoxymethyl chloride, .beta.-methoxyethoxymethyl chloride | |
1-(clorometoxi)-2-metoxietano |
Especificaciones
MEM chloride | |
De incoloro a amarillo | |
50.0°C to 52.0°C (13.0 mmHg) | |
Auténtico | |
C4H9ClO2 | |
1.4260 to 1.4280 | |
07,227; 09,299 | |
2-methoxyethoxymethyl chloride, 1-chloromethoxy-2-methoxyethane, ethane, 1-chloromethoxy-2-methoxy, mem chloride, methoxyethoxymethyl chloride, mem-chloride, 1-chloro-2,5-dioxahexane, 2-methoxyethoxy methyl chloride, beta-methoxyethoxymethyl chloride, .beta.-methoxyethoxymethyl chloride | |
COCCOCCl | |
124.56 | |
124.57 | |
Líquido |
3970-21-6, 542-88-1 | |
1.0900g/mL | |
54°C | |
92% min. (GC) | |
CH3OCH2CH2OCH2Cl | |
MFCD00000888 | |
1.09 | |
BIAAQBNMRITRDV-UHFFFAOYSA-N | |
1-(clorometoxi)-2-metoxietano | |
77590 | |
94% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Nocivo en caso de inhalación.
Puede irritar las vías respiratorias.
Puede provocar cáncer.
Líquido y vapor inflamables.
Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes.
- No fumar.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 223-589-8
- MEM chloride
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H350-Puede provocar cáncer.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only