missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melphalan-modified DNA Antibody (MP5/73), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18700103 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18700103 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18700103 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP250504MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Melphalan-modified DNA Monoclonal antibody specifically detects Melphalan-modified DNA in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Melphalan-modified DNA
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon MP5/73
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución ELISA, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Native DNA reacted with melphalan
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.