Learn More
Thermo Scientific™ Melon™ Gel Monoclonal IgG Purification Kit
Código de producto. 10015933 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 ml
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10015933 200 ml 1 set
1 options
Código de producto. 10015933 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 45214
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Purifique anticuerpos monoclonales de ratón a partir de suero, ascitis o sobrenadante de cultivo celular de hibridoma con este kit de purificación de IgG monoclonales suave y de alto rendimiento.
El kit de purificación de IgG monoclonales con gel Melon de Thermo Scientific™ es un sistema de purificación suave y de alto rendimiento para anticuerpos monoclonales de ratón a partir de suero, ascitis o sobrenadante de cultivo celular de hibridoma.
El kit de purificación de IgG monoclonal con gel Melon consta de un envase de gran tamaño de resina de gel Melon y un protocolo optimizado para la purificación fácil y suave de anticuerpos IgG monoclonales a partir del sobrenadante de cultivo de hibridoma o del líquido de ascitis. A diferencia de los métodos convencionales de afinidad de unión y elución, la purificación con gel Melon se basa en la unión de proteínas no IgG de una muestra preparada de sobrenadante o ascitis, lo que permite recuperar los IgG puros en la fracción de flujo (no ligada). Los anticuerpos se recuperan listos para su uso en ensayos o en posteriores pasos de conjugación posterior y otras modificaciones. No es necesario neutralizar o desalar para mitigar los efectos de los tampones de elución fuertes. La purificación con gel Melon ahorra tiempo con respecto a los métodos clásicos de proteína A o G sin comprometer la calidad del anticuerpo.
Características destacadas:
  • Rápido: purifique los anticuerpos en la mitad del tiempo necesario para la proteína A o G.
  • Eficaz: la recuperación y la pureza suelen ser mejores que la purificación de la proteína A o G.
  • Resistente: eficaz para las subclases de IgG que no se unen bien a la proteína A o G.
  • Suave: los anticuerpos conservan su actividad porque no están expuestos a condiciones de desnaturalización.
  • Reutilizable: el soporte se puede regenerar y utilizar hasta en un máximo de 6 purificaciones.
  • Compatible: el tampón sin aminas no requiere la eliminación ni la neutralización.
  • Flexible: se adapta a una amplia gama de volúmenes de muestras y recipientes de procesamiento.
Incluye:
Resina de gel Melon, tampón de purificación y regenerador de resina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de purificación de IgG
Línea de productos Melon
Tipo de columna Resina exclusiva, afinidad
Formato Kit, frasco
Fase estacionaria Ligando exclusivo
Diana de purificación Anticuerpos IgG
Descripción Kit de purificación de IgG en gel Melon
Contenido y almacenamiento Suficiente para: Purificación de IgG de hasta 1 l de sobrenadante de cultivo celular o hasta 200 ml de líquido ascítico
• Soporte de gel Melon, 200 ml
• Tampón de purificación de gel Melon (mezcla seca para hacer 100X), 1 l
• Regenerador de gel Melon (mezcla seca para hacer 5X), 1 l
Almacenar a 4 °C
Cantidad 200 ml