Learn More
B Braun™ Desinfectante de superficies en pulverizador
Código de producto. p-8000880
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
5 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11905756 5 l cada uno
10381722 1 L 1 litro
2 options
Código de producto. 11905756
Marca: B Braun™ 18567
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice el desinfectante de superficies en pulverizador B Braun™ para la desinfección rápida de superficies con Rapid Meliseptrol.El desinfectante de amplio espectro tiene un tiempo de reacción de cinco minutos.
  • Distribución de Rapid Meliseptrol
  • Sin CFC
  • Para equipos y superficies pequeños
  • Incolora
Especificaciones
Tipo de producto Desinfectante
pH ∽ 7
Aspecto Incolora
Punto de ebullición 89 °C
Tipo de recipiente Recipiente
Para utilizar con (aplicación) Para equipos y pequeñas superficies
Volumen (métrico) 5 l
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol, butanone