missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melanotransferrin/CD228/MFI2 Antibody (893416), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18643884 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18643884 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18643884 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB81751H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Melanotransferrin/CD228/MFI2 Monoclonal antibody specifically detects Melanotransferrin/CD228/MFI2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Melanotransferrin/CD228/MFI2
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 893416
Conjugado HRP
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen antigen p97 (melanoma associated) identified by monoclonal antibodies 133.2 and96.5, CD228, CD228 antigen, FLJ38863, MAP97Melanoma-associated antigen p97, melanotransferrin, membrane-bound transferrin-like protein, MGC4856, MTF1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human Melanotransferrin/CD228, Gly20-Gly711, Accession # P08582
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4241
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.