missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melanoma Marker (MART-1 + Tyrosinase + gp100) Antibody (M2-7C10 + M2-9E3 + T311 + HMB45), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18184538 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18184538 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18184538

Marca: Novus Biologicals NBP234681R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Melanoma Marker (MART-1 + Tyrosinase + gp100) Monoclonal specifically detects Melanoma Marker (MART-1 + Tyrosinase + gp100) in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Melanoma Marker (MART-1 + Tyrosinase + gp100)
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon M2-7C10 + M2-9E3 + T311 + HMB45
Conjugado DyLight 550
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Alias de gen MART1, MART-1, melan-A, MLANA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant hMART-1 protein (M2-7C10; M2-9E3); Recombinant tyrosinase protein (T311); Extract of pigmented melanoma metastases from lymph nodes (HMB45)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2315
Especificidad de la prueba This antibody cocktail recognizes three melanoma-specific proteins, which include MART-1, Tyrosinase and gp100. MART-1 is a newly identified melanocyte differentiation antigen recognized by autologous cytotoxic T lymphocytes. Tyrosinase is one of the targets for cytotoxic T-cell recognition in melanoma patients. Function of gp100 is not known but it is reported to be a useful marker for melanocytes and melanomas. This cocktail of three markers is designed for extremely sensitive labeling of formalin-fixed, paraffin-embedded melanomas and other tumors showing melanocytic differentiation.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b λ, IgG2a κ, IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.