missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melanoma Marker (MART-1 + gp100) Antibody (DT101+ BC199 + HMB45), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18710781 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18710781 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18710781 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP234608MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Melanoma Marker (MART-1 + gp100) Monoclonal antibody specifically detects Melanoma Marker (MART-1 + gp100) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Melanoma Marker (MART-1 + gp100)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon DT101+ BC199 + HMB45
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen MART1, MART-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Melanoma Marker (MART-1 + gp100) protein (DT101 & BC199); Extract of pigmented melanoma metastases from lymph nodes (HMB45)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2315
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ, IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.