missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melanoma Associated Antigen Antibody (MAA/1414), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18592115 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18592115 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18592115

Marca: Novus Biologicals NBP308848G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Melanoma Associated Antigen Monoclonal antibody specifically detects Melanoma Associated Antigen in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Melanoma Associated Antigen
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon MAA/1414
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Chronic μgcerative stomatitis protein, CUSP, Keratinocyte transcription factor KET, p40, p51, p63, p73L, TP63, Transformation-related protein 63, Tumor protein 63, Tumor protein p73-like
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno proteins extracted from a melanoma
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.