missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Melanocortin-3 R/MC3R Monoclonal antibody specifically detects Melanocortin-3 R/MC3R in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Melanocortin-3 R/MC3R |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 345404 |
| Conjugado | PerCP |
| Dilución | Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | BMIQ9, MC3, MC3-R, melanocortin 3 receptor, melanocortin receptor 3, OB20, Obesity quantitative trait locus, OQTL |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | Y3 rat myeloid cell line transfeced with mouse Melanocortin 3R/MC3R |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?