Learn More
Melanocortin-1 R/MC1R Antibody (SR1585), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200006493 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18642075 100 μg 100 microlitros
18653315 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18642075
Marca: Novus Biologicals NBP321979100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
Melanocortin-1 R/MC1R Monoclonal antibody specifically detects Melanocortin-1 R/MC1R in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Melanocortin-1 R/MC1R
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon SR1585
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:100-1:500
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen CMM5, MC1-R, melanocortin 1 receptor (alpha melanocyte stimulating hormone receptor), Melanocortin receptor 1, melanocyte-stimulating hormone receptor, melanotropin receptor, MSHR, MSH-RMGC14337, SHEP2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Melanocortin-1 R/MC1R (Uniprot #: Q01726 )
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4157
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG