missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melan-A/MART-1 Antibody (MLANA/8108R), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18572898 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18572898 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18572898

Marca: Novus Biologicals NBP321038AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Melan-A/MART-1 Monoclonal antibody specifically detects Melan-A/MART-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno Melan-A/MART-1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MLANA/8108R
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Antigen LB39-AA, Antigen SK29-AA, Mart 1 Melan A, MART1MART-1, melan-A, melanoma antigen recognized by T-cells 1, Protein Melan-A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment corresponding to the N-terminus of human Melan-A/MART-1 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2315
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.