missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melan-A/MART-1 Antibody (M2-7C10 + M2-9E3), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18103659 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18103659 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18103659 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP234680APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Melan-A/MART-1 Monoclonal specifically detects Melan-A/MART-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Flow (Intracellular).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Melan-A/MART-1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon M2-7C10 + M2-9E3
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry, Flow (Intracellular)
Alias de gen Antigen LB39-AA, Antigen SK29-AA, Mart 1 Melan A, MART1MART-1, melan-A, melanoma antigen recognized by T-cells 1, Protein Melan-A
Símbolos de los genes MLANA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length hMelan-A/MART-1 protein (M2-7C10; M2-9E3) (Uniprot: Q16655)
Peso molecular del antígeno 21 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytoskeleton Markers, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2315
Especificidad de la prueba This antibody recognizes a protein doublet of 20-22kDa, identified as MART-1 (Melanoma Antigen Recognized by T cells 1) or Melan-A. MART-1 is a newly identified melanocyte differentiation antigen recognized by autologous cytotoxic T lymphocytes. Seven other melanoma associated antigens recognized by autologous cytotoxic T cells include MAGE-1, MAGE-3, tyrosinase, gp100, gp75, BAGE-1, and GAGE-1. Subcellular fractionation shows that MART-1 is present in melanosomes and endoplasmic reticulum. This monoclonal antibody labels melanomas and other tumors showing melanocytic differentiation. It is also a useful positive-marker for angiomyolipomas. It does not stain tumor cells of epithelial, lymphoid, glial, or mesenchymal origin.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.