Learn More
MEL-18 Antibody (2D6), Novus Biologicals™
Código de producto. 18337409 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18337409 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18337409 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00007703M05
Mouse Monoclonal Antibody
MEL-18 Monoclonal antibody specifically detects MEL-18 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MEL-18
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2D6
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen AAH04858
Alias de gen MEL-18, polycomb group ring finger 2, polycomb group RING finger protein 2, RING finger protein 110DNA-binding protein Mel-18, RNF110MEL18, Zinc finger protein 144, ZNF144MGC10545
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PCGF2 (AAH04858.1, 236 a.a. ~ 294 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. LTLATVPTPSEGTNTSGASECESVSDKAPSPATLPATSSSLPSPATPSHGSPSSHGPPA
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7703
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ