missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Ensure accurate, reproducible results in Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
MEKK1 Monoclonal specifically detects MEKK1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
Spécification
| Clasificación | Monoclonal |
| Cantidad | 0.02 mg |
| Estado normativo | RUO |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C. |
| Formulario | Purified |
| Isotype | IgG2a κ |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?